분석
95%
양식
solid
mp
168-173 °C
SMILES string
N(c1ccc2ccccc2c1)c3ccc4ccccc4c3
InChI
1S/C20H15N/c1-3-7-17-13-19(11-9-15(17)5-1)21-20-12-10-16-6-2-4-8-18(16)14-20/h1-14,21H
InChI key
SBMXAWJSNIAHFR-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.