About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H6Br2
CAS Number:
Molecular Weight:
285.96
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
분석
97%
양식
solid
mp
158-163 °C
작용기
bromo
SMILES string
Brc1ccc2cc(Br)ccc2c1
InChI
1S/C10H6Br2/c11-9-3-1-7-5-10(12)4-2-8(7)6-9/h1-6H
InChI key
PJZDEYKZSZWFPX-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객