주요 문서
762296
Sigma-Aldrich
2,4-Dichloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[d]pyrimidine
95%
동의어(들):
2,4-Dichloro-5,6-trimethylenepyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H6Cl2N2
CAS Number:
Molecular Weight:
189.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
양식
solid
mp
71-79 °C
작용기
chloro
SMILES string
Clc1nc(Cl)c2CCCc2n1
InChI
1S/C7H6Cl2N2/c8-6-4-2-1-3-5(4)10-7(9)11-6/h1-3H2
InChI key
GDHHAOFBLGZCMI-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)