제품명
Z-β-Homotrp(Boc)-OH, ≥97.0% (HPLC)
Quality Level
분석
≥97.0% (HPLC)
양식
crystals
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)n1cc(C[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OCc2ccccc2)c3ccccc13
InChI
1S/C25H28N2O6/c1-25(2,3)33-24(31)27-15-18(20-11-7-8-12-21(20)27)13-19(14-22(28)29)26-23(30)32-16-17-9-5-4-6-10-17/h4-12,15,19H,13-14,16H2,1-3H3,(H,26,30)(H,28,29)/t19-/m0/s1
InChI key
XNBWRJZBFHEDMH-IBGZPJMESA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.