주요 문서
760226
Sigma-Aldrich
2-Pyridinepropionic acid
97%
동의어(들):
3-(2-Pyridyl)propionic acid, 3-(Pyridin-2-yl)propionic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H9NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
151.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
140-145 °C
작용기
carboxylic acid
SMILES string
n1c(cccc1)CCC(=O)O
InChI
1S/C8H9NO2/c10-8(11)5-4-7-3-1-2-6-9-7/h1-3,6H,4-5H2,(H,10,11)
InChI key
AZYKGQOIAGPVCK-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)