주요 문서
758302
Sigma-Aldrich
N-Boc-3-aminothiophene
96%
동의어(들):
3-(tert-Butoxycarbonylamino)thiophene, 3-Thiophenecarbamic acid tert-butyl ester, N-3-Thienylcarbamic acid 1,1-dimethylethyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H13NO2S
CAS Number:
Molecular Weight:
199.27
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
96%
양식
solid
mp
135-140 °C
작용기
amine
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccsc1
InChI
1S/C9H13NO2S/c1-9(2,3)12-8(11)10-7-4-5-13-6-7/h4-6H,1-3H3,(H,10,11)
InChI key
PRWYQCYSADTIBZ-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)