분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.440
density
1.269 g/mL at 25 °C
작용기
ester
ether
SMILES string
COC(=O)[C@H]1O[C@H]1C(=O)OC
InChI
1S/C6H8O5/c1-9-5(7)3-4(11-3)6(8)10-2/h3-4H,1-2H3/t3-,4+
InChI key
KAGHUYFLGPUYKE-ZXZARUISSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.