분석
≥95.0% (GC)
양식
liquid
광학 활성
[α]20/D 53±2°, c = 0.5% in methanol
작용기
ester
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12COC(=O)[C@]1([H])CC=C2
InChI
1S/C7H8O2/c8-7-6-3-1-2-5(6)4-9-7/h1-2,5-6H,3-4H2/t5-,6-/m1/s1
InChI key
XYRFGFRTVXZAIU-PHDIDXHHSA-N
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
기타 정보
Chiral building block; e.g. for pheromone synthesis
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
J. Lebreton et al.
Tetrahedron, 53, 145-145 (1997)