주요 문서
75570
Sigma-Aldrich
Triethyl orthobenzoate
≥95.0% (GC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5C(OC2H5)3
CAS Number:
Molecular Weight:
224.30
Beilstein:
645341
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥95.0% (GC)
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.472 (lit.)
n20/D 1.472
bp
239-241 °C (lit.)
80 °C/0.1 mmHg (lit.)
density
0.991 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ether
phenyl
SMILES string
CCOC(OCC)(OCC)c1ccccc1
InChI
1S/C13H20O3/c1-4-14-13(15-5-2,16-6-3)12-10-8-7-9-11-12/h7-11H,4-6H2,1-3H3
InChI key
BQFPCTXLBRVFJL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
206.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
97 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)