주요 문서
755486
Sigma-Aldrich
(-)-2-(2-Naphthylmethoxy)isopinocampheol
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
293-298 °C
작용기
ether
hydroxyl
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/C21H26O2/c1-20(2)17-11-18(20)21(3,19(22)12-17)23-13-14-8-9-15-6-4-5-7-16(15)10-14/h4-10,17-19,22H,11-13H2,1-3H3/t17-,18-,19+,21-/m0/s1
InChI key
NPEWTQVRFLMGHP-HUUJSLGLSA-N
애플리케이션
Superior reagent for chiral aldol reactions
픽토그램
CorrosionExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)