주요 문서
754285
Sigma-Aldrich
(3-Glycidyl-2-13C-oxypropyl) trimethoxysilane
99 atom % 13C, 97% (CP)
동의어(들):
3-(2,3-Epoxypropoxy-2-13C) propyltrimethoxysilane, GLYMO-(glycidyl-2-13C), Glycidyl-2-13C 3-(trimethoxysilyl)propyl ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13CC8H20O5Si
Molecular Weight:
237.33
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
97% (CP)
양식
liquid
bp
120 °C/2 mmHg (lit.)
density
1.074 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+1
SMILES string
CO[Si](OC)(OC)CCCOC[13CH]1OC1
InChI
1S/C9H20O5Si/c1-10-15(11-2,12-3)6-4-5-13-7-9-8-14-9/h9H,4-8H2,1-3H3/i9+1
InChI key
BPSIOYPQMFLKFR-QBZHADDCSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
275.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
135 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)