주요 문서
754161
Sigma-Aldrich
2-Iodo-3-nitrobenzoic acid
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H4INO4
CAS Number:
Molecular Weight:
293.02
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
양식
solid
mp
207-212 °C
작용기
carboxylic acid
iodo
nitro
SMILES string
OC(=O)c1cccc(c1I)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4INO4/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9(12)13/h1-3H,(H,10,11)
InChI key
XWOGTRRVKVPJSP-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)