주요 문서
752169
Sigma-Aldrich
tert-Butyl diazoacetate solution
15% in toluene
동의어(들):
2-Diazoacetic acid tert-butyl ester solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H10N2O2
Molecular Weight:
142.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
liquid
Quality Level
농도
15% in toluene
refractive index
n20/D 1.490
density
0.875 g/mL at 25 °C
작용기
ester
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)C=[N+]=[N-]
InChI
1S/C6H10N2O2/c1-6(2,3)10-5(9)4-8-7/h4H,1-3H3
InChI key
JBVSBLLOZVDAAZ-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
37.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
2.8 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)