주요 문서
749990
Sigma-Aldrich
L-Glutamine-13C5,15N2,2,3,3,4,4-d5
98 atom % D, 98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 95% (CP)
동의어(들):
(S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid-13C5,15N2,2,3,3,4,4-d5
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H215N13C(O)(13CD2)213CD(15NH2)13COOH
Molecular Weight:
158.13
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
98 atom % 15N
98 atom % D
분석
95% (CP)
양식
solid
기술
bio NMR: suitable
mp
185 °C (dec) (lit.)
질량 이동
M+12
SMILES string
[15NH2][13C]([13C]([2H])([2H])[13C]([2H])([2H])[13C@@]([15NH2])([2H])[13C](O)=O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i1+1D2,2+1D2,3+1D,4+1,5+1,6+1,7+1
InChI key
ZDXPYRJPNDTMRX-GTWFMKDCSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)