주요 문서
749567
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2,3-dimethylthiophene
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H7BrS
CAS Number:
Molecular Weight:
191.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.571
density
1.495 g/mL at 25 °C
작용기
bromo
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cc1scc(Br)c1C
InChI
1S/C6H7BrS/c1-4-5(2)8-3-6(4)7/h3H,1-2H3
InChI key
GJHAWQJOXYVXFF-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
199.9 °F
Flash Point (°C)
93.3 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)