동위원소 순도
98 atom % 15N
분석
98% (CP)
양식
solid
질량 이동
M+1
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C[15NH]CCc1ccccc1
InChI
1S/C10H13NO2/c12-10(13)8-11-7-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,11H,6-8H2,(H,12,13)/i11+1
InChI key
UHNMIDKSDRGICN-KHWBWMQUSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.