주요 문서
748498
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-iodobenzyl alcohol
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H6BrIO
CAS Number:
Molecular Weight:
312.93
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
112-116 °C
작용기
bromo
hydroxyl
iodo
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OCc1cc(I)ccc1Br
InChI
1S/C7H6BrIO/c8-7-2-1-6(9)3-5(7)4-10/h1-3,10H,4H2
InChI key
WDXHGFYJUQMFDV-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)