주요 문서
748072
Sigma-Aldrich
4-(1,1,2,2,2-Pentafluoroethyl)benzoic acid
97%
동의어(들):
4-(Pentafluoroethyl)benzoic acid, p-(Pentafluoroethyl)benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H5F5O2
CAS Number:
Molecular Weight:
240.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
powder
mp
154-159 °C
작용기
carboxylic acid
fluoro
SMILES string
OC(C1=CC=C(C(F)(F)C(F)(F)F)C=C1)=O
InChI
1S/C9H5F5O2/c10-8(11,9(12,13)14)6-3-1-5(2-4-6)7(15)16/h1-4H,(H,15,16)
InChI key
WJKRCWXOKSNIAD-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)