주요 문서
747378
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethylaniline-15N
98 atom % 15N, 98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H1115N
Molecular Weight:
122.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % 15N
분석
98%
양식
liquid
질량 이동
M+1
SMILES string
CC1=CC=CC(C)=C1[15NH2]
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3/i9+1
InChI key
UFFBMTHBGFGIHF-QBZHADDCSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Health hazardExclamation markEnvironment
신호어
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
195.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
91 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)