주요 문서
746037
Sigma-Aldrich
6-Amino-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
97%
동의어(들):
6-Amino-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one, 6-Amino-3,4-dihydro-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine, 6-Amino-3-oxo-3,4-dihydrobenzo[1,4]oxazine, 6-Amino-4H-benzo[1,4]oxazin-3-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H8N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
164.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
88-93 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Nc1ccc2OCC(=O)Nc2c1
InChI
1S/C8H8N2O2/c9-5-1-2-7-6(3-5)10-8(11)4-12-7/h1-3H,4,9H2,(H,10,11)
InChI key
GEPGYMHEMLZMBC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)