분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.458
density
1.014 g/mL at 25 °C
작용기
amine
ether
저장 온도
−20°C
SMILES string
NCC1COC1
InChI
1S/C4H9NO/c5-1-4-2-6-3-4/h4H,1-3,5H2
InChI key
KTHZBRAXOLUNBN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
144.9 °F
Flash Point (°C)
62.7 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객