주요 문서
745650
Sigma-Aldrich
Acetyl chloride-13C2,d3
98 atom % D, 99 atom % 13C, 99% (CP)
동의어(들):
13C,D labeled acetyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13CD313COCl
Molecular Weight:
83.50
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
98 atom % D
분석
99% (CP)
양식
liquid
질량 이동
M+5
SMILES string
O=[13C]([13C]([2H])([2H])[2H])Cl
InChI
1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3/i1+1D3,2+1
InChI key
WETWJCDKMRHUPV-SCDGQEOFSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
41.0 °F
Flash Point (°C)
5 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)