주요 문서
745510
Sigma-Aldrich
4-Heptyl acetate
98% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H18O2
Molecular Weight:
158.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
분석
98% (CP)
양식
liquid
SMILES string
CCCC(OC(C)=O)CCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-4-6-9(7-5-2)11-8(3)10/h9H,4-7H2,1-3H3
InChI key
JPXGPRBLTIYFQG-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
154.4 °F
Flash Point (°C)
68 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)