주요 문서
743011
Sigma-Aldrich
O-(2-Mercaptoethyl)-O′-methylpolyethylene glycol
10,000
동의어(들):
Polyethylene glycol, MeO-PEG-SH, Mercaptopolyethylene glycol monomethyl ether, PEG-thiol, Polyethylene glycol 2-mercaptoethyl methyl ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
51171641
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
lumps
분자량
average Mw 10,000
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)