주요 문서
741590
Sigma-Aldrich
2-(Diisopropyl-13C6-amino)ethanol
99 atom % 13C, 97% (CP)
동의어(들):
N,N-Diisopropyl-13C6-ethanolamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[(13CH3)213CH]2NCH2CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
151.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
97% (CP)
양식
liquid
bp
187-192 °C (lit.)
density
0.859 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+6
SMILES string
[13CH3][13CH]([13CH3])N(CCO)[13CH]([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C8H19NO/c1-7(2)9(5-6-10)8(3)4/h7-8,10H,5-6H2,1-4H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,7+1,8+1
InChI key
ZYWUVGFIXPNBDL-UQUYMPKGSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
147.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
64 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)