주요 문서
741493
Sigma-Aldrich
1,2-Diamino-3,5-dimethylbenzene
96%
동의어(들):
3,5-Dimethyl-1,2-phenylenediamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H12N2
CAS Number:
Molecular Weight:
136.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
96%
양식
solid
mp
73-78 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(C)c(N)c(N)c1
InChI
1S/C8H12N2/c1-5-3-6(2)8(10)7(9)4-5/h3-4H,9-10H2,1-2H3
InChI key
DMEPVFSJYHJGCD-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
애플리케이션
1,2-Diamino-3,5-dimethylbenzene can be used as a starting material to synthesize:
  • Tetramethyl quinoxaline derivatives by reacting with 1,2-dicarbonyl compounds.
  • 5,7-Dimethyl-1H-benzotriazole by reacting with tert-butyl nitrite.
  • Dimethyl-1H-benzimidazole by reacting with dimethylformamide (DMF).
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Expedient synthesis of benzimidazoles using amides
Kattimani PP, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(37), 29447-29455 (2015)