주요 문서
740772
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethylthio)aniline
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H6F3NS
Molecular Weight:
193.19
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
30-34 °C
작용기
fluoro
thioether
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Nc1ccccc1SC(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3NS/c8-7(9,10)12-6-4-2-1-3-5(6)11/h1-4H,11H2
InChI key
HIPLFBJHUALLRK-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
195.0 °F
Flash Point (°C)
90.55 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)