주요 문서
740241
Sigma-Aldrich
1-(Boc-amino)-3-butene
97%
동의어(들):
tert-Butyl but-3-enylcarbamate, Boc-4-amino-1-butene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H17NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
171.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.443
density
0.929 g/mL at 25 °C
작용기
allyl
amine
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NCCC=C
InChI
1S/C9H17NO2/c1-5-6-7-10-8(11)12-9(2,3)4/h5H,1,6-7H2,2-4H3,(H,10,11)
InChI key
YWSXTMBDIBZHBB-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
213.8 °F
Flash Point (°C)
101 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Betar M Gallant et al.
ACS nano, 9(5), 5143-5153 (2015-04-16)
The interfacial shear strength between Si microwires and a Nafion membrane has been tailored through surface functionalization of the Si. Acidic (-COOH-terminated) or basic (-NH2-terminated) surface-bound functionality was introduced by hydrosilylation reactions to probe the interactions between the functionalized Si