주요 문서
739693
Sigma-Aldrich
Potassium oleate-1,2,3,7,8-13C5
99 atom % 13C, 98% (CP)
동의어(들):
Oleic acid-1,2,3,7,8-13C5 potassium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)7CH=CH(13CH2)2(CH2)3(13CH2)213CO2K
Molecular Weight:
325.51
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
98% (CP)
양식
solid
질량 이동
M+5
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[K+].CCCCCCCC\C=C/[13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2][13C]([O-])=O
InChI
1S/C18H34O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b10-9-;/i11+1,12+1,16+1,17+1,18+1;
InChI key
MLICVSDCCDDWMD-IWYAKVAXSA-M
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
관련 콘텐츠
Sigma-Aldrich.com presents an article about Stable Isotope labeled fatty acids and triglycerides can be used as tracers to follow the metabolism of dietary fat.