주요 문서
739154
Sigma-Aldrich
1-Boc-5-oxo-piperazine-2-carboxylic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H16N2O5
CAS Number:
Molecular Weight:
244.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
165-175 °C
작용기
carboxylic acid
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)NCC1C(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O5/c1-10(2,3)17-9(16)12-5-7(13)11-4-6(12)8(14)15/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,13)(H,14,15)
InChI key
PYQDNNRESXVUND-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Environment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)