주요 문서
738964
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-hydrazinopyrazine
95%
동의어(들):
3-Chloro-2(H)-pyrazinone hydrazone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H5ClN4
CAS Number:
Molecular Weight:
144.56
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
양식
solid
mp
154-159 °C
작용기
chloro
hydrazine
SMILES string
NNc1nccnc1Cl
InChI
1S/C4H5ClN4/c5-3-4(9-6)8-2-1-7-3/h1-2H,6H2,(H,8,9)
InChI key
PUUGNIKJWZNTBK-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)