주요 문서
738786
Sigma-Aldrich
Sucrose-(glucose-13C6)
99 atom % 13C
동의어(들):
D-(+)-Saccharose-(glucose-13C6), Sugar-(glucose-13C6)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C6C6H22O11
CAS Number:
Molecular Weight:
348.25
UNSPSC 코드:
12352201
동위원소 순도
99 atom % 13C
양식
solid
mp
185-187 °C (lit.)
질량 이동
M+6
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1