주요 문서
738247
Sigma-Aldrich
3,4-Bis(hydroxymethyl)furan
98%
동의어(들):
Furan-3,4-dimethanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H8O3
CAS Number:
Molecular Weight:
128.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
양식
liquid
density
1.248 g/mL at 25 °C
작용기
hydroxyl
SMILES string
OCc1cocc1CO
InChI
1S/C6H8O3/c7-1-5-3-9-4-6(5)2-8/h3-4,7-8H,1-2H2
InChI key
RNKXUVJWMOMTHV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)