About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H12O5
CAS Number:
Molecular Weight:
164.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
96%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.413
density
1.129 g/mL at 25 °C
작용기
ester
ether
SMILES string
COC(=O)C(OC)(OC)OC
InChI
1S/C6H12O5/c1-8-5(7)6(9-2,10-3)11-4/h1-4H3
InChI key
QTABOWCQAPYNPP-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
180.0 °F
Flash Point (°C)
82.2 °C