주요 문서
737984
Sigma-Aldrich
2,4-Diiodooxazole
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3HI2NO
CAS Number:
Molecular Weight:
320.86
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
98-103 °C
작용기
iodo
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Ic1coc(I)n1
InChI
1S/C3HI2NO/c4-2-1-7-3(5)6-2/h1H
InChI key
VADMQUDKNXZWFT-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)