주요 문서
737011
Sigma-Aldrich
3-Cyclopropyl-2-propynoic acid
95%
동의어(들):
Cyclopropanepropiolic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H6O2
CAS Number:
Molecular Weight:
110.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
양식
solid
mp
63-68 °C
작용기
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)C#CC1CC1
InChI
1S/C6H6O2/c7-6(8)4-3-5-1-2-5/h5H,1-2H2,(H,7,8)
InChI key
IJODLTUIUAZITN-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)