주요 문서
736945
Sigma-Aldrich
5-Methyl-3,4-hexadien-1-ol
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H12O
CAS Number:
Molecular Weight:
112.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.477
density
0.863 g/mL at 25 °C
작용기
hydroxyl
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)=C=CCCO
InChI
1S/C7H12O/c1-7(2)5-3-4-6-8/h3,8H,4,6H2,1-2H3
InChI key
JPVXYBRKKQSXLO-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
150.1 °F
Flash Point (°C)
65.6 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)