동위원소 순도
98 atom % D
양식
powder
질량 이동
M+33
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[K+].[2H]\C(=C(/[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([O-])=O
InChI
1S/C18H34O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b10-9-;/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D,10D,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2;
InChI key
MLICVSDCCDDWMD-IEKXYDGZSA-M
관련 카테고리
포장
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
284.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
140.00 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
관련 콘텐츠
Sigma-Aldrich.com presents an article about Stable Isotope labeled fatty acids and triglycerides can be used as tracers to follow the metabolism of dietary fat.