주요 문서
735515
Sigma-Aldrich
1,4-Dichlorobenzene-13C6
99 atom % 13C, 98% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C6H4Cl2
Molecular Weight:
152.96
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
98% (CP)
양식
solid
mp
52-54 °C (lit.)
질량 이동
M+6
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl[13c]1[13cH][13cH][13c](Cl)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI key
OCJBOOLMMGQPQU-IDEBNGHGSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Health hazardExclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
150.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
66 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)