주요 문서
735507
Sigma-Aldrich
(S)-1-Boc-3-pyrrolidinecarboxylic acid
97%
동의어(들):
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-pyrrolidinecarboxylic acid, N-Boc-D-β-proline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H17NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
215.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
powder
광학 활성
[α]/D +15.0°, c = 0.5% in chloroform
mp
140-145 °C
작용기
carboxylic acid
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CC[C@@H](C1)C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO4/c1-10(2,3)15-9(14)11-5-4-7(6-11)8(12)13/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,12,13)/t7-/m0/s1
InChI key
HRMRQBJUFWFQLX-ZETCQYMHSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
CorrosionEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)