주요 문서
735310
Sigma-Aldrich
8-Bromo-2,3-dihydro-4(1H)-quinolinone
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H8BrNO
CAS Number:
Molecular Weight:
226.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
53-58 °C
작용기
bromo
ketone
SMILES string
Brc1cccc2C(=O)CCNc12
InChI
1S/C9H8BrNO/c10-7-3-1-2-6-8(12)4-5-11-9(6)7/h1-3,11H,4-5H2
InChI key
UHCQKTPURTYSFF-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)