주요 문서
735299
Sigma-Aldrich
4-(Dimethylamino)-2-butenoic acid hydrochloride
97%
동의어(들):
4-Dimethylamino crotonic acid hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H11NO2 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
165.62
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
157-162 °C
작용기
amine
carboxylic acid
SMILES string
Cl.CN(C)C\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO2.ClH/c1-7(2)5-3-4-6(8)9;/h3-4H,5H2,1-2H3,(H,8,9);1H/b4-3+;
InChI key
UUHNQHFOIVLAQX-BJILWQEISA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)