About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H4ClNS
CAS Number:
Molecular Weight:
145.61
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
95%
양식
solid
mp
187-192 °C
작용기
chloro
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Sc1ccc(Cl)cn1
InChI
1S/C5H4ClNS/c6-4-1-2-5(8)7-3-4/h1-3H,(H,7,8)
InChI key
FNXPASNYGUMVGZ-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.