주요 문서
73476
Sigma-Aldrich
(SP)-1-[(S)-α-(Dimethylamino)-2-(diphenylphosphino)benzyl]-2-diphenylphosphinoferrocene
≥97%, optical purity ee: ≥99%
동의어(들):
(2R)-1-[(S)-(Dimethylamino)[2-(diphenylphosphino)phenyl]methyl]-2-(diphenylphosphino)ferrocene (acc to CAS), Taniaphos SL-T001-2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C43H39FeNP2
CAS Number:
Molecular Weight:
687.57
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥97%
양식
powder
광학 순도
ee: ≥99%
작용기
amine
phosphine
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CN(C)[C@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccccc5P(c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C38H34NP2.C5H5.Fe/c1-39(2)38(35-27-17-29-37(35)41(32-22-11-5-12-23-32)33-24-13-6-14-25-33)34-26-15-16-28-36(34)40(30-18-7-3-8-19-30)31-20-9-4-10-21-31;1-2-4-5-3-1;/h3-29,38H,1-2H3;1-5H;/t38-;;/m0../s1
InChI key
DEHRMLQYTSYVBC-ZCLNGFLVSA-N
일반 설명
sold in collaboration with Solvias AG
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)