주요 문서
734241
Sigma-Aldrich
1-Iodo-2,4-dimethyl-6-nitrobenzene
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H8INO2
CAS Number:
Molecular Weight:
277.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
102-107 °C
작용기
iodo
nitro
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(C)c(I)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H8INO2/c1-5-3-6(2)8(9)7(4-5)10(11)12/h3-4H,1-2H3
InChI key
IHFAHQKEKVTXOG-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)