주요 문서
734217
Sigma-Aldrich
4-Methylmorpholine-2,6-dione
97%
동의어(들):
MIDA anhydride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H7NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
129.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
41-45 °C
작용기
anhydride
ester
SMILES string
CN1CC(=O)OC(=O)C1
InChI
1S/C5H7NO3/c1-6-2-4(7)9-5(8)3-6/h2-3H2,1H3
InChI key
FGQJBZHMORPBRR-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)