주요 문서
732990
Sigma-Aldrich
7-Bromo-4-hydroxycoumarin
동의어(들):
7-Bromo-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, 7-Bromo-4-hydroxy-2H-chromen-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H5BrO3
CAS Number:
Molecular Weight:
241.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
solid
mp
244-249 °C
작용기
bromo
ester
ketone
SMILES string
OC1=CC(=O)Oc2cc(Br)ccc12
InChI
1S/C9H5BrO3/c10-5-1-2-6-7(11)4-9(12)13-8(6)3-5/h1-4,11H
InChI key
UJWIUPBUKQLTTJ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)