분석
97%
양식
solid
mp
158-163 °C
작용기
bromo
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1cscc1Br
InChI
1S/C5H3BrO2S/c6-4-2-9-1-3(4)5(7)8/h1-2H,(H,7,8)
InChI key
APBIZVFQQBCAAT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable