동위원소 순도
99 atom % 13C
98 atom % D
분석
97% (CP)
양식
liquid
bp
159 °C (lit.)
density
0.984 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+4
SMILES string
[2H][13C]([2H])([2H])NCCO
InChI
1S/C3H9NO/c1-4-2-3-5/h4-5H,2-3H2,1H3/i1+1D3
InChI key
OPKOKAMJFNKNAS-KQORAOOSSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Kidney,Testes,Liver,spleen,ovary, Respiratory system
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
168.8 °F
Flash Point (°C)
76 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.