주요 문서
731994
Sigma-Aldrich
N-Ethyl-d5-diethanolamine
98 atom % D, 97% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(HOCH2CH2)2NC2D5
Molecular Weight:
138.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
분석
97% (CP)
양식
liquid
bp
246-252 °C (lit.)
density
1.051 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+5
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO2/c1-2-7(3-5-8)4-6-9/h8-9H,2-6H2,1H3/i1D3,2D2
InChI key
AKNUHUCEWALCOI-ZBJDZAJPSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
255.2 °F
Flash Point (°C)
124 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)